Learn More
ZFYVE21 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | ZFYVE21 |
---|---|
Konzentration | 0.4 mg/mL |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883305
|
Proteintech
24806-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873305
|
Proteintech
24806-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
ZF21 was initially identified as protein that could bind to the cytoplasmic tail of MT1-MMP (Membrane-type 1 matrix metalloproteinase), a potent invasion-promoting protease. ZF21 is a member of a protein family characterized by the presence of a phosphatidylinositol 3-phosphate-binding FYVE domain and regulates focal adhesions (FAs) and cell movement. Knockdown of ZF21 expression resulted in a delay of FA disassembly following induction of synchronous disassembly of FAs by nocodazole treatment, suggesting that ZF21 is involved in FA disassembly. ZF21 contains a noncanonical pleckstrin homology domain that is a possible therapeutic target to treat metastatic cancer.Spezifikation
ZFYVE21 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9BQ24 | |
79038 | |
ZFYVE21 Fusion Protein Ag20024 | |
Primary | |
-20°C | |
ZFYVE21 |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ZFYVE21 | |
ZFYVE21 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |