missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Zika Virus Envelope Protein Monoclonal Antibody (6932)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17125203
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17125203 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17125203 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA533303

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Does not cross react with the following viruses: Dengue 1-4, and Chikungunya virus.

As a member of the Flaviviridae family, ZIKV has a single positive sense RNA genome, which is initially translated as a single polyprotein which is then cleaved post-transitionally into three structural proteins (C, PrM or M, and E) and seven nonstructural (NS) proteins (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B and NS5)(1). The glycosated NS1 forms a homodimer inside the cells and is necessary for viral replication and late in infection (2). NS1 is also secreted into the extracellular space as a hexameric lipoprotein particle, which assists the virus in immune evasion and pathogenesis by interacting with components from both innate and adaptive immune systems as well as other host factors (1). Reference 1) Song, H.; Qi, J.; Haywood, J.; Shi, Y.; Gao, G.F. (2016). Nat. Struct. Mol. Biol. 23, 456-458. 2) Suthar, M.S., Diamond, M.S. and Gale, M. Jr. (2013). Nat. Rev. Microbiol. 11, 115-128.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Zika Virus Envelope Protein
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 6932
Konzentration 100 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Gen-Alias Zika Envelope
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung 4°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.