Learn More
Zink2-Methoxyethoxid, 5 % w/v in 2-Methoxyethanol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059075
80.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
129918-15-6
C6H16O4Zn
217.57
MFCD00156529
SZCCOQAZCQRATH-UHFFFAOYSA-N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
129918-15-6
C6H16O4Zn
217.57
MFCD00156529
SZCCOQAZCQRATH-UHFFFAOYSA-N
Zinc 2-methoxyethoxide is used as catalyst component in oxirane polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zinc 2-methoxyethoxide
Farbe Gelb
Dichte 0.96 g/mL
Siedepunkt 124°C
Flammpunkt 40°C (104°F)
Strukturformel Zn(OCH2CH2OCH3)2
Menge 25 mL
UN-Nummer UN1188
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in methoxyethanol and pyridine. Miscible with alcohols,ketones,esters and water.
Formelmasse 215.56
Physikalische Form Flüssig