missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zink für AAS 1 g/l HCL-Matrix, Fisher Chemical™

Catalog Number p-7115331
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.

Konzentration 1 g/l
Menge 100 ml
Lösung enthält HCl
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'