Learn More
Zinkacetat, wasserfrei, 99.9+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032322
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
557-34-6
C4H6O4Zn
183.468
MFCD00012454
DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4
11192
CHEBI:62984
Zink;diacetat
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
557-34-6
C4H6O4Zn
183.468
MFCD00012454
DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4
11192
CHEBI:62984
Zink;diacetat
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2]
Zinc acetate anhydrous is used in the synthesis of layered Zn-arylphosphonates with potential application in sorption, ion exchange or catalysis. It is utilized in the ultrasonic preparation of zinc sulfide nanoparticles coated on silica particles. It is administered orally or parenterally as a nutritional supplement. It finds an application in the field of industries such as wood preservation, manufacturing other zinc salts, polymers, manufacture of ethylene acetate, as a dye mordant, and analytical reagent. It also acts as a plating inhibitor on primary water piping.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zinkacetat wasserfrei wird bei der Synthese von geschichteten Zn-Arylphosphonaten mit möglicher Anwendung in der Sorption, Ionenaustausch oder Katalyse verwendet. Es wird bei der Ultraschallvorbereitung von Zinksulfid-Nanopartikeln verwendet, die auf Silika-Partikeln beschichtet sind. Es wird oral oder parenteral als Nahrungsergänzung verabreicht. Es findet eine Anwendung im Bereich von Branchen wie der Holzkonservierung, der Herstellung anderer Zinksalze, Polymere, der Herstellung von Ethylenacetat, als Farbstoffbeizmittel und als analytisches Reagenz. Es dient auch als Galvanisierungshemmer auf Primärwasserleitungen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, verdünnten Mineralsäuren und Alkalien.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Zinksalzen, Alkalien und ihren Karbonaten, Oxalaten, Phosphaten und Sulfiden. Hygroskopisch in der Natur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zinc acetate
Namenshinweis anhydrous
Schmelzpunkt 200°C (decomposition)
Strukturformel Zn(OOCCH3)2
Menge 10 g
UN-Nummer UN3077
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,dilute mineral acids and alkalies.
Formelmasse 183.47
Reinheit (%) ≥99.9%