Learn More
Zinkacetat, wasserfrei, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318687
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318687 10 g 10 Gramm
11328687 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035792.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 557-34-6 | C4H6O4Zn | 183.468 g/mol
Zinc acetate anhydrous is used in the synthesis of layered Zn-arylphosphonates with potential application in sorption, ion exchange or catalysis. It is utilized in the ultrasonic preparation of zinc sulfide nanoparticles coated on silica particles. It is administered orally or parenterally as a nutritional supplement. It finds an application in the field of industries such as wood preservation, manufacturing other zinc salts, polymers, manufacture of ethylene acetate, as a dye mordant, and analytical reagent. It also acts as a plating inhibitor on primary water piping.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 557-34-6
Summenformel C4H6O4Zn
Molekulargewicht (g/mol) 183.468
MDL-Nummer MFCD00012454
InChI-Schlüssel DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4
PubChem CID 11192
ChEBI CHEBI:62984
IUPAC-Name Zink; Diacetat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc acetate
Schmelzpunkt 200°C (decomposition)
Physikalische Form granular
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.98% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,dilute mineral acids and alkalies.
Formelmasse 183.47
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.84 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc acetate, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc acetate