Learn More
Zinkacetat Dihydrat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020826
18.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5970-45-6
C4H10O6Zn
MFCD00066961
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
2724192
Zink;diacetat;dihydrat
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5970-45-6
C4H10O6Zn
MFCD00066961
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
2724192
Zink;diacetat;dihydrat
Zinc acetate dihydrate is used in the preparation of layered Zn-arylphosphonates with potential application in sorption, ion exchange or catalysis and zinc sulfide nanoparticles coated on silica particles. It is used in dietary and medical applications. It is also used as lozenges for treating the common cold. It is used as a seeding material to grow zinc oxide nanorods on the microfibers of polyethylene terephthalate fabric. In addition, it finds application as wood preservation, production of other zinc salts, ethylene acetate manufacture, and an analytical reagent in various industries. As a plating inhibitor, it is used in nuclear power plant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Nicht verträglich mit Zinksalzen, Alkalien und ihren Karbonaten, Oxalaten, Phosphaten und Sulfiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zinc acetate dihydrate
Schmelzpunkt 237°C
Dichte 1.735
pH 6 to 7
Geruch Weak, Characteristic
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3732513
Merck Index 14,10128
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Molekulargewicht (g/mol) 219.498
Formelmasse 219.50 (183.47 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.