Learn More
Zink-Bis(2-Ethylhexyl)phosphorodithioat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinc Bis(2-Ethylhexyl) Phosphorodithioate |
| CAS | 4259-15-8 |
| Summenformel | C32H68O4P2S4Zn |
| Menge | 125 mg |
| Synonym | Acorox 880, Additin RC 1529, Bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioate Zinc Salt, DDP-Zn-O, Elco 108, Multadit OB, RC 3180, RC 31800, ZPTP 3, Zinc O,O-bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioate, Zinc Bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioateZinc di(2-Ethylhexyl) Dithiophosphate, Zinc o,o'-di-2-Ethylhexyldithiophosphate |
| InChI-Formel | InChI=1S/2C16H35O2PS2.Zn/c2*1-5-9-11-15(7-3)13-17-19(20,21)18-14-16(8-4)12-10-6-2;/h2*15-16H,5-14H2,1-4H3,(H,20,21);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Zn+2].CCCCC(CC)COP(=S)([S-])OCC(CC)CCCC.CCCCC(CC)COP(=S)([S-])OCC(CC)CCCC |
| IUPAC-Name | Zink;Bis(2-ethylhexoxy)-Sulfanyliden-Sulfido-λ ^{5}-Phosphan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 772.47 |
| Formelmasse | 770.2767 |