Learn More
Zinkbromid, Puriss., wasserfrei, ≥ 98%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15660570 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
500 Gramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15660570 4 x 5 kg 4 Stück
15630570 100 g 100 Gramm
15670570 500 g 500 Gramm
15640570 1 kg 1 Kilogramm
15680570 5 kg 5 Kilogramm
15650570 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15660570 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 021284X5KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
puriss., wasserfrei, ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7699-45-8
Summenformel Br2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 225.188
MDL-Nummer MFCD00011294
InChI-Schlüssel VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonym Zinkbromid, Zink(II)Bromid, Zink2 + Eisen(II)-bromid, Zinkbromid-Hydrat, Puratronic™, Zinkbromid, wasserfrei 100 g, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
IUPAC-Name Zink; Dibromid
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinkbromid
Menge 4 x 5 kg
Strukturformel ZnBr2
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 225.2
Reinheit (%) ≥98%
Güte puriss.