Learn More
Zinkcarbonathydroxid, 58 %, reinst, Pulver, (min. 53 % Zn), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc carbonate hydroxide |
Namenshinweis | (53% Zn min.) |
CAS | 5263-02-5 |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Feines Kristallpulver |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 53% min. (Zn) (Complexometry) |
Summenformel | C2H6O12Zn5 |
Strukturformel | 3Zn(OH)2·2ZnCO3 |
MDL-Nummer | MFCD00011519 |