missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zinc Chloride, Carl Roth™

Marke:  Carl Roth 3533.1

Weitere Details : CAS : 7646-85-7 Netto-Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 2331 Chem class : 8 Pack group : III

Artikelnummer. 15217737

  • 37.13 € / 1 Kilogramm
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

238°C
3680g/L
Plastic
1 kg
≥97%
2.91
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali