Learn More
Zinkchlorid, wasserfrei, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023163
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
10000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7646-85-7
Cl2Zn
136.28
MFCD00011295
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Zinkchlorid, Zinkdichlorid, Zinkchlorid ZnCl2, Zinkbutter, Zinkchlorid-Dampf, Zink(II)Chlorid, Zinkchlorid, wasserfrei, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
5727
CHEBI:49976
Dichlorozink
Cl[Zn]Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7646-85-7
Cl2Zn
136.28
MFCD00011295
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Zinkchlorid, Zinkdichlorid, Zinkchlorid ZnCl2, Zinkbutter, Zinkchlorid-Dampf, Zink(II)Chlorid, Zinkchlorid, wasserfrei, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
5727
CHEBI:49976
Dichlorozink
Cl[Zn]Cl
Zinkchlorid, >–98 %, Cl2Zn, CAS-Nummer-7646-85-7, Zinkchlorid, Zink-ii-chlorid, zintrace, Zinkdichlorid, Zinkchlorid ZnCl2, Zinkchlorid, wasserfrei, zine dichloride, Zinkchloriddampf, Zinkchlorid, Zinkbutter, 500 g, 732 °C, CHEBI:49976, 2,95
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Zinkchlorid wird als Katalysator, Trocknungs- und Kondensationsmittel, Lötflussmittel und Metallätzmittel verwendet. Es wird auch zur Konservierung von anatomischen Proben, in Holzschutzmitteln, Deodorants, Desinfektions- und Einbalsamierungsmitteln eingesetzt. Es wird ebenfalls als Beizmittel in Druck- und Färbematerialien sowie in den Vulkanisierungsprozessen von Fasern und Gummi eingesetzt. Es ist nützlich als Elektrolyt in Trockenbatterien, in der Metallindustrie, bei der Verzinkung von Eisen und als Elektrolyt für die Galvanik. Es ist nützlich in der organischen Synthese, z.B. in der Friedel-Crafts-Acylierung, der Fischer-Indolsynthese, dem Lucas-Reagenz (Zinkchlorid mit HCl), der Aktivierung von Allyl-/Benzylhalogeniden zur Reaktion mit Olefinen oder für die Natriumcyanoborhydrid-katalysierter Reduktion von Halogeniden, in Organozinkreagenzien zur Verwendung bei der Negishi-Kupplung und bei Aldol-Kondensationsreaktionen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, verdünnter HCl, Alkohol, Glycerin, Aceton und Äther.
Hinweise
Hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 732 °C
Chemischer Name oder Material Zinkchlorid
Schmelzpunkt 290 °C
Namenshinweis wasserfrei
Menge 100 g
Strukturformel ZnCl2
UN-Nummer UN2331
Merck Index 14,10132
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dilute HCl,alcohol,glycerol,acetone and ether.
Formelmasse 136.29
Reinheit (%) ≥ 98 %
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 2.91
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc chloride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.