Learn More
Zinc Chloride, TRC
Artikelnummer. 30003383
Change view
Click to view available options
Menge:
15 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
15 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003383 100 g 100 Gramm
30008378 50 g 50 Gramm
30009850 15 g 15 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003383 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ438900100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-85-7
Summenformel Cl2 Zn
Molekulargewicht (g/mol) 136.315
Synonym Zinc chloride, Zinc chloride (ZnCl2), Zinc chloride (6CI,7CI,8CI), Butter of zinc, Knittex ZH, NSC 529648, Z 0014, Zinc Butter, Zinc dichloride, Zinc(II) chloride
IUPAC-Name dichlorozinc
SMILES Cl[Zn]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc Chloride
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Formelmasse 133.8669