missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zinkchromat, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7024027
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
13530-65-9
CrO4Zn
181.37
MFCD00036281
NDKWCCLKSWNDBG-UHFFFAOYSA-N
zinc chromate, zinc chrome, zinc chromate c, zinc chromate o, zinc chromate t, zinc chromate z, zinc chromate am, zincro zto, basic zinc chromate, zinc chrome yellow
26089
Zink; Dioxido(dioxo)-Chrom
[Zn++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
13530-65-9
CrO4Zn
181.37
MFCD00036281
NDKWCCLKSWNDBG-UHFFFAOYSA-N
zinc chromate, zinc chrome, zinc chromate c, zinc chromate o, zinc chromate t, zinc chromate z, zinc chromate am, zincro zto, basic zinc chromate, zinc chrome yellow
26089
Zink; Dioxido(dioxo)-Chrom
[Zn++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O

Zinc chromate is used in pigments, rubber, linoleum manufacturing, metal surface treatment, electroplating intermediates, research and development. It finds its application as an useful metal for preventing corrosion when applied to other metals.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Zinkchromat wird in Pigmenten, Gummi, Linoleumherstellung, Metalloberflächenbehandlung, Galvanisierungs-Zwischenprodukten, Forschung und Entwicklung verwendet. Es findet seine Anwendung als nützliches Metall zur Vermeidung von Korrosion, wenn es auf andere Metalle aufgetragen wird.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zinc chromate
Dichte 3.4
UN-Nummer UN3077
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 181.37

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'