Learn More
Zinkcitrat-Dihydrat, Reagenzien-Gütegrad, Zn 31 % min., Alfa Aesar™
34.86 € - 101.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 5990-32-9
Summenformel C12H14O16Zn3
Molekulargewicht (g/mol) 610.368
MDL-Nummer MFCD00150587
InChI-Schlüssel OXAGUGIXGVHDGD-UHFFFAOYSA-H
Synonym zinc citrate dihydrate, unii-021ibv57il, acmc-20aj8r, citric acid zinc salt dihydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, zinc salt 2:3 , dihydrate, trizinc 2+ dicitrate dihydrate, zinc citrate, dihydrate, reagent, trizinc, ion zn2+ dicitrate dihydrate, zinc 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate-water 3/2/2, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, zinc salt, hydrate 2:3:2
PubChem CID 16213234
IUPAC-Name Trizink; 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat; Dihydrat
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11313417
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
018129.30
250g
34.86 €
250 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 6 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11323417
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
018129.A1
1kg
101.00 €
1 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 4 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
5990-32-9
610.368
OXAGUGIXGVHDGD-UHFFFAOYSA-H
16213234
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2]
C12H14O16Zn3
MFCD00150587
zinc citrate dihydrate, unii-021ibv57il, acmc-20aj8r, citric acid zinc salt dihydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, zinc salt 2:3 , dihydrate, trizinc 2+ dicitrate dihydrate, zinc citrate, dihydrate, reagent, trizinc, ion zn2+ dicitrate dihydrate, zinc 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate-water 3/2/2, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, zinc salt, hydrate 2:3:2
Trizink; 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat; Dihydrat
Spezifikation
Zinc citrate dihydrate
C12H14O16Zn3
zinc citrate dihydrate, unii-021ibv57il, acmc-20aj8r, citric acid zinc salt dihydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, zinc salt 2:3 , dihydrate, trizinc 2+ dicitrate dihydrate, zinc citrate, dihydrate, reagent, trizinc, ion zn2+ dicitrate dihydrate, zinc 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate-water 3/2/2, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, zinc salt, hydrate 2:3:2
OXAGUGIXGVHDGD-UHFFFAOYSA-H
Trizink; 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat; Dihydrat
16213234
Pulver
334°C (decomposition)
5990-32-9
MFCD00150587
Soluble in dilute mineral acids and alkali hydroxides. Slightly soluble in water
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2]
610.368
610.35 (574.32 Anhydrous)
Reagenz
250g
Sicherheitsdatenblatt (SDS)