Learn More
Zink-Kupfer-Paar, Kupfergehalt typischerweise ca. 1 bis 3 %., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045203
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
53801-63-1
CuZn
128.93
MFCD00084851
TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N
zinc-copper couple, cu.zn, zinc copper, copper, compound with zinc 1:1, zinc-copper, brass alloy, zn copper, copper-zinc alloy, zinc copper couple, cu-zn
10290809
Kupfer Zink
[Cu].[Zn]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
53801-63-1
CuZn
128.93
MFCD00084851
TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N
zinc-copper couple, cu.zn, zinc copper, copper, compound with zinc 1:1, zinc-copper, brass alloy, zn copper, copper-zinc alloy, zinc copper couple, cu-zn
10290809
Kupfer Zink
[Cu].[Zn]
Zinc-copper couple is used in the Simmons-Smith cyclopropanation reaction, Reformatsky reaction. It is used as a chemical for the selective, stereospecific reduction of alkynes to cis-alkenes. It is used in for deiodination of iodotributylstannylalkanes. In the presence of a free-radical initiator, it promotes the formylation of perfluoroalkyl iodides with DMF to give fluorinated aldehydes in high yield. It is used in dermatology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zink-Kupfer-Paar wird in der Simmons-Smith-Cyclopropanierungsreaktion und der Reformatsky-Reaktion verwendet. Es wird als Chemikalie für die selektive, stereospezifische Reduktion von Alkinen zu Cis-Alkenen verwendet. Es wird zur Deiodierung von Iodotributylstannylalkanen verwendet. Fördert in Gegenwart eines Freiradikalstarters die Formylierung von Perfluoralkyliodiden mit DMF, um hohe Ausbeuten fluorierter Aldehyde zu erhalten. Es wird in der Dermatologie verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht zusammen mit Säuren lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Inkompatible Materialien sind Amine, Cadmium, chlorierte Lösungsmittel und Schwefelverbindungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zinc-copper couple
Schmelzpunkt 419°C to 420°C
Hinweise zum Prozentgehalt Kupfergehalt typisch ≈1 bis 3 %
UN-Nummer UN3089
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Empfindlichkeit Moisture sensitive