Learn More
Zinc Diethyldithiocarbamate, TRC
Artikelnummer. 30011676
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011676 25 g 25 Gramm
30005812 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011676 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ43999825G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14324-55-1
Summenformel C10H20N2S4Zn
Molekulargewicht (g/mol) 361.92
Synonym Bis(N,N-diethyldithiocarbamato)zinc, Bis(diethyldithiocarbamato)zinc, Bis(diethyldithiocarbamato)zinc(II), Zinc N,N-diethyldithiocarbamate, Zinc Bis(N,N-diethyldithiocarbamate), Zinc bis(diethyldithiocarbamate), Zinc Diethylcarbamodithioate
IUPAC-Name zinc;N,N-diethylcarbamodithioate
SMILES [Zn+2].CCN(CC)C(=S)[S-].CCN(CC)C(=S)[S-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc Diethyldithiocarbamate
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/2C5H11NS2.Zn/c2*1-3-6(4-2)5(7)8;/h2*3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2
Formelmasse 359.9801