Learn More
Zinkdiethyldithiocarbamat, Zn 17–19.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049693
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14324-55-1
C10H20N2S4Zn
361.904
MFCD00064798
RKQOSDAEEGPRER-UHFFFAOYSA-L
zinc diethyldithiocarbamate, ethyl ziram, zinc bis diethyldithiocarbamate, diethyldithiocarbamic acid zinc salt, zinc n,n-diethylcarbamodithioate, ethyl zimate, unii-icw4708z8g, ditiocarb zinc, zdc, zdec
26633
Zink; N,N-Diethylcarbamodithioat
CCN(CC)C(=S)[S-].CCN(CC)C(=S)[S-].[Zn+2]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14324-55-1
C10H20N2S4Zn
361.904
MFCD00064798
RKQOSDAEEGPRER-UHFFFAOYSA-L
zinc diethyldithiocarbamate, ethyl ziram, zinc bis diethyldithiocarbamate, diethyldithiocarbamic acid zinc salt, zinc n,n-diethylcarbamodithioate, ethyl zimate, unii-icw4708z8g, ditiocarb zinc, zdc, zdec
26633
Zink; N,N-Diethylcarbamodithioat
CCN(CC)C(=S)[S-].CCN(CC)C(=S)[S-].[Zn+2]
Chelatbildner
Zinc diethyldithiocarbamate is a chelating ligand. It is used as a common accelerator to latex. A fast curing primary or secondary effective ultra-accelerator for natural and synthetic latex compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zinc diethyldithiocarbamate
Schmelzpunkt 178°C to 183°C
Farbe Weiß
Dichte 1.48 g/mL
pH 7.8
Flammpunkt 204°C (400°F)
Geruch Odorless
Strukturformel Zn[CS2N(CH2CH3)2]2
Menge 500 g
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in benzene carbon disulfide and organic liquids.
Formelmasse 361.9
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Zn 17 bis 19,5 %
Physikalische Form Kristallin