Learn More
Zinkfluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10510362 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10510362 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10009061 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10510362 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 363912500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7783-49-5 | F2Zn | 103.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-49-5
Summenformel F2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 103.38
MDL-Nummer MFCD00011298
InChI-Schlüssel BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc ii fluoride, zinc 2+ ion difluoride, acmc-1bhy1, ksc379c0l, zinc fluoride 50g, zinc, ion zn2+ difluoride
PubChem CID 10129912
IUPAC-Name Zink; Difluorid
SMILES [F-].[F-].[Zn+2]
Spezifikation
Siedepunkt 1500.0°C
Chemischer Name oder Material Zinc fluoride
Schmelzpunkt 872.0°C to 910.0°C
Namenshinweis 98%
Farbe Braun bis Weiß
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel ZnF2
Fieser 06,514
Merck Index 15, 10335
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in hcl, hno3 and nh4oh, insoluble in alcohol
Formelmasse 103.38
Reinheit (%) 98%