Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinkfluorid |
| Schmelzpunkt | 872 °C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 25 g |
| Strukturformel | ZnF2 |
| Formelmasse | 103.39 mol |
| Reinheit (%) | 99 % |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Dampfdruck | 1 mmHg (970 °C) |
| Mehr anzeigen |