Learn More
Zinkfluorid, wasserfrei, 99 % min., Alfa Aesar™
61.68 € - 660.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-49-5
Summenformel F2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 103.377
MDL-Nummer MFCD00011298
InChI-Schlüssel BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc ii fluoride, zinc 2+ ion difluoride, acmc-1bhy1, ksc379c0l, zinc fluoride 50g, zinc, ion zn2+ difluoride
PubChem CID 10129912
IUPAC-Name Zink; Difluorid
SMILES [F-].[F-].[Zn+2]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11387237
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
011541.18
50g
61.68 €
50 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11377237
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
011541.30
250g
224.00 €
250 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11367237
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
011541.A1
1kg
660.00 €
1 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
14-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
7783-49-5
103.377
BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
10129912
[F-].[F-].[Zn+2]
F2Zn
MFCD00011298
zinc ii fluoride, zinc 2+ ion difluoride, acmc-1bhy1, ksc379c0l, zinc fluoride 50g, zinc, ion zn2+ difluoride
Zink; Difluorid
Spezifikation
7783-49-5
F2Zn
zinc ii fluoride, zinc 2+ ion difluoride, acmc-1bhy1, ksc379c0l, zinc fluoride 50g, zinc, ion zn2+ difluoride
BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
Zink; Difluorid
10129912
Pulver
Odorless
Weiß
50g
99% min. (anhydrous)
MFCD00011298
Sparingly soluble in hydrochloric acid,nitric acid,and ammonium hydroxide.
[F-].[F-].[Zn+2]
103.377
103.37
4.95
1500°C
872°C
Sicherheitsdatenblatt (SDS)