Learn More
Zinkfolie, 99.95 % (Metallbasis), Alfa Aesar™
Form: ca. 53 g/30 x 10 cm
Marke: Alfa Aesar 010436.BS
Weitere Details : CAS : 7440-66-6 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge | 10cm |
---|
Chemische Identifikatoren
7440-66-6 | |
65.38 | |
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N | |
23994 | |
Zink |
Zn | |
MFCD00011291 | |
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust | |
CHEBI:30185 | |
[Zn] |
Spezifikation
Zinc | |
7440-66-6 | |
99.98% (Metals basis) | |
MFCD00011291 | |
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N | |
Zink | |
65.38 | |
CHEBI:30185 | |
Grau |
10cm | |
Gray foil | |
Zn | |
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust | |
[Zn] | |
Odorless | |
23994 | |
Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) dick, 30 cm (12 Zoll) breit |