Learn More
Zinkfolie, 99.95 % (Metallbasis), Alfa Aesar™
Form: ca. 53 g/30 x 10 cm
50.23 € - 150.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11325938
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
010436.BS
10cm
50.23 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 6 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11315938
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
010436.BW
50cm
68.31 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 3 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11335938
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
010436.CB
250cm
150.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
04-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
7440-66-6
65.38
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
23994
Zink
Zn
MFCD00011291
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CHEBI:30185
[Zn]
Spezifikation
Zinc
7440-66-6
99.98% (Metals basis)
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Zink
65.38
CHEBI:30185
Grau
10cm
Gray foil
Zn
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
[Zn]
Odorless
23994
Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) dick, 30 cm (12 Zoll) breit
Sicherheitsdatenblatt (SDS)