Learn More
Zinkgluconathydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026797
17.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4468-02-4
MFCD00868110
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4468-02-4
MFCD00868110
Zinc gluconate hydrate is used as a food additive, a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zinkgluconathydrat wird als Lebensmittelzusatzstoff, ein pharmazeutisches Zwischenprodukt, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 100 g/l.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zinc gluconate hydrate
pH 6.5
Geruch Odorless
Summenformel C12H22O14Zn
Menge 100 g
Merck Index 14,4456
Synonym zinc ii gluconate hydrate, zinc 2+ bis d-gluconate hydrate
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 100g/ l.
InChI-Schlüssel WHMDKBIGKVEYHS-IYEMJOQQSA-L
SMILES [Zn++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
IUPAC-Name zinc(2+) bis((2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate)
Molekulargewicht (g/mol) 455.67
PubChem CID 131674739
Formelmasse 455.69 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%