Learn More
Zink, Granulat, 40 Mesh, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zink |
| CAS | 7440-66-6 |
| Menge | 500 g |
| Netzgröße | 40 Mesh |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Form | granular |
| Summenformel | Zn |
| MDL-Nummer | MFCD00011291 |
| Synonym | Staub, Pulver, Merrillit, Blaues Pulver, Zink, elementar, Staub ausstrahlen, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust |
| InChI-Schlüssel | HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.