Learn More
Zink-Ingot/-Knopf,≈36 mm (1.4 Zoll) Durchmesser x 8 mm (0.3 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Catalog Number 15464945
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zinc ingot/button
Farbe Blau-weiß
Namenshinweis ≈36mm (1.4 in.) dia. x 8mm (0.3 in.) thick
CAS 7440-66-6
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Zn
MDL-Nummer MFCD00011291
Menge 1 Pc.
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
IUPAC-Name Zink
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Odorless
Gewicht ≈50g/piece
Form Pieces