Learn More
Zinkjodid, ultratrocken, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4782237
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10139-47-6
ZnI2
MFCD00011299
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10139-47-6
ZnI2
MFCD00011299
Zinc iodide is used as an x-ray opaque penetrant in industrial radiography to enhance the contrast. It is used as electrode compartments and as a stain in electron microscopy in association with osmium tetroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 625°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Zinc Iodide
Schmelzpunkt 446°C
Namenshinweis Ampouled under argon
Physikalische Form Granulat, ampulliert unter Argon
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%, metal basis
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 319.18
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 4.74