Learn More
Zinkneodecanoat, Zn 17.9–18.2 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051478
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
27253-29-8
C20H40O4Zn
409.916
MFCD00014384
VADFQXONMAETJP-UHFFFAOYSA-N
zinc neodecanoate, zinc neodecanoate, zn, 7,7-dimethyloctanoyl oxy zincio 7,7-dimethyloctanoate
117064711
7,7-Dimethyloctansäure; Zink
CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.[Zn]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
27253-29-8
C20H40O4Zn
409.916
MFCD00014384
VADFQXONMAETJP-UHFFFAOYSA-N
zinc neodecanoate, zinc neodecanoate, zn, 7,7-dimethyloctanoyl oxy zincio 7,7-dimethyloctanoate
117064711
7,7-Dimethyloctansäure; Zink
CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.[Zn]
Zinc neodecanoate is used as a catalyst, lubricant additive and drier. Further it is used in the production of rubber and plastic products. In addition it serves as a polyurethane catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zinc neodecanoate
Farbe Braun
Flammpunkt 102°C (216°F)
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 407.89
Physikalische Form Flüssig