Learn More
Zinknitrathexahydrat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Beschreibung
Zinc nitrate hexahydrate is used in the synthesis of coordination polymers. It is utilized in the preparation of zinc oxide based nanowires. It is also used as a mordant in dyeing. It is involved in the preparation of a new microporous, organically templated zinc phosphate, which finds application as catalysts and other applications involving microporosity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc nitrate hexahydrate |
Schmelzpunkt | ∽36°C |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% (metals basis) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcoholSoluble in water and ethanol. |
Formelmasse | 297.47 (189.38 Anhydrous) |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Dichte | 2.07 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Zinc nitrate hexahydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid, zinc salt, hexahydrate, zinc nitrate