Learn More
Zink, Standardlösung auf Ölbasis, Specpure™, Zn 1000 μg/g., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc Oil based standard solution |
Namenshinweis | Zn 1000μg/g |
Menge | 50 g |
MDL-Nummer | MFCD00011291 |
Güte | Specpure™ |
Physikalische Form | Flüssig |