Learn More
Zinkoxid, +99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-221607
36.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1314-13-2
OZn
81.38
MFCD00011300
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
14806
CHEBI:36560
Oxozink
O=[Zn]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1314-13-2
OZn
81.38
MFCD00011300
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
14806
CHEBI:36560
Oxozink
O=[Zn]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zinc oxide
Schmelzpunkt 1975.0°C
Namenshinweis 99.5+%
Farbe Weiß oder Weißgelb
Physikalische Form Amorphes Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (Complexometry)
Strukturformel ZnO
Merck Index 15,10347
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.6 mg/l (29°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, soluble in diluted acetic or mineral acids, ammoni, ammonium carbonate, fixed alkali hydroxide solutio, insoluble in alcohol
Formelmasse 81.38
Reinheit (%) ≥99.5%
Verpackung Kunststoffflasche
Glührückstand 1% max. (1 g,500°C)
Relative Dichte 5.6
Dichte 5.6000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.