Learn More
Alfa Aesar™ Zinkstab, 10 mm (0.39 Zoll) Durchmesser, 99.9998 % (Metallbasis)
107.00 € - 506.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11347517
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
012718.DJ
50mm
107.00 €
50 Millimeter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 24 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11357517
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
012718.DT
250mm
506.00 €
250 Millimeter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
14-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
7440-66-6
65.38
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
23994
Zink
Zn
MFCD00011291
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CHEBI:30185
[Zn]
Spezifikation
Zinc rod
50mm
7440-66-6
Zn
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
[Zn]
Odorless
23994
Stange
≈5.60g/cm
10mm (0.39 in.) dia.
(Metallbasis)
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Zink
65.38
CHEBI:30185
99.9998%
Sicherheitsdatenblatt (SDS)