Learn More
Zinkselenid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-221517
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1315-09-9
SeZn
144.35
MFCD00011296
GTLQJUQHDTWYJC-UHFFFAOYSA-N
zinc selenide znse, znse, zinc selenide, spectro, zinc selenide, powder, 10 mum trace metals basis, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 1mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 25mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 2mm 0.08in thick, zinc selenide optical window, 25.4mm 1.0in dia x 1mm 0.04in thick
zinc(2+) selandiide
[Zn++].[Se--]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1315-09-9
SeZn
144.35
MFCD00011296
GTLQJUQHDTWYJC-UHFFFAOYSA-N
zinc selenide znse, znse, zinc selenide, spectro, zinc selenide, powder, 10 mum trace metals basis, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 1mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 25mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 2mm 0.08in thick, zinc selenide optical window, 25.4mm 1.0in dia x 1mm 0.04in thick
zinc(2+) selandiide
[Zn++].[Se--]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zinc selenide
Schmelzpunkt >1100°C
Namenshinweis 99.99%
Farbe Gelb
Physikalische Form Glänzendes Feinpulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Strukturformel ZnSe
Merck Index 15, 10356
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: decomposes in diluted nitric acid
Formelmasse 144.34
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetalle