Learn More
Alfa Aesar™ Zinkrohling, 6.35 mm (0.25 in.) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 in.) Länge, Puratronic™, 99.993 % (Metallbasis)
Marke: Alfa Aesar™ 043417.22
Weitere Details : CAS : 7440-66-6 Netto-Gewicht : 0.10000kg
Menge | 100g |
---|
Chemische Identifikatoren
7440-66-6 | |
65.38 | |
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N | |
23994 | |
Zink |
Zn | |
MFCD00011291 | |
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust | |
CHEBI:30185 | |
[Zn] |
Spezifikation
Zinc slug | |
100g | |
7440-66-6 | |
Zn | |
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust | |
[Zn] | |
Odorless | |
23994 | |
≈1.4g/slug | |
Puratronic™ |
≈1.4g/slug | |
6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011291 | |
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N | |
Zink | |
65.38 | |
CHEBI:30185 | |
99.993% |