Learn More
Zink Standard in Grundöl 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Beschreibung
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Zn | 1000 μg/g |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinkölstandard |
CAS | 7440-66-6, 8042-47-5 |
Summenformel | Zn |
MDL-Nummer | MFCD00011291 |
InChI-Schlüssel | HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Zn] |
IUPAC-Name | zinc |
Molekulargewicht (g/mol) | 65.38 |
PubChem CID | 23994 |
ChEBI | CHEBI:30185 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1000 ug/g Zinc in Base Oil 20
- Achtung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: mineral oil
Produkt nur für den Laborgebrauch