Learn More
Zink-Standardlösung für ICP, 1000 μg/ml in 2 % HCI, SPEX CertiPrep™
Catalog Number 10142822
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Zn1000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Chemischer Name oder Material Zinkstandard
CAS 7440-66-6, 7732-18-5
Summenformel Zn
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
IUPAC-Name Zink
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Güte Assurance
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich.
Lösungsmittel oder Matrix 2 % HCl
Menge 500 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch