Learn More
Zink-Standard, 1000 mg/l in 2 % HNO3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
30 mL
250 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Poly-Flasche
Description
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Zn | 1000 μg/ml |
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifications
Chemischer Name oder Material | Zinc Standard |
CAS Min. % | 1.0, 5.0, 94.0 |
CAS Max. % | 1.0, 5.0, 94.0 |
Güte | Plasma |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Matrix Konzentration Kat.Nr. 2 – 5 % HNO3 1000 μg/ml PLZN2-2Y, -2T, -2X 10.000 PLZN2-3Y, -3X 2 – 5 % |
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Lösungsmittel oder Matrix | 2% HNO3 |
Menge | 30 mL |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1000µg/ml zinc
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, zinc