Learn More
Zinkstandard: Zn @ 10 μg/ml in 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17953636
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17953636 500 mL 500 Milliliter
17933206 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17953636 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLZNN500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Zinkstandard: Zn @ 10 μg/ml in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc
CAS 7440-66-6
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Zinc
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Zn
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Zinc powder, Cinc, Merrillite
InChI-Formel InChI=1S/Zn
SMILES [Zn]
IUPAC-Name Zink
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 65.41
Menge 500 mL
Formelmasse 63.9291 g/mol