Learn More
Zinksulfat-Heptahydrat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10267163
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7446-20-0
H14O11SZn
287.54
MFCD00149894
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
62640
CHEBI:32312
zinc(2+) heptahydrate sulfate
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7446-20-0
H14O11SZn
287.54
MFCD00149894
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
62640
CHEBI:32312
zinc(2+) heptahydrate sulfate
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zinc sulfate heptahydrate
Schmelzpunkt 100.0°C
Farbe Weiß
pH 4.4 to 6 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (Complexometry)
Strukturformel ZnSO4·7H2O
Merck Index 15, 10359
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 960g/L. Other solubilities: 1g/2.5mL glycerol,insoluble in alcohol
Formelmasse 287.53
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch