Learn More
Zinksulfat-Heptahydrat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc sulfate heptahydrate |
Schmelzpunkt | 100.0°C |
Farbe | Weiß |
pH | 4.4 to 6 (5% soln. at 20°C) |
Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99.4% min. (Complexometry) |
Strukturformel | ZnSO4·7H2O |
Merck Index | 15, 10359 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 960g/L. Other solubilities: 1g/2.5mL glycerol, insoluble in alcohol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Zinc sulfate heptahydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /