Learn More
Zinksulfid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11369227
42.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1314-98-3
SZn
97.44
MFCD00011301
DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
14821
[S--].[Zn++]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1314-98-3
SZn
97.44
MFCD00011301
DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
14821
[S--].[Zn++]
Wird in Lumineszenzmaterial, Infrarotoptik, Halbleitern, als Pigment, als Fenstermaterial bei Optiken für sichtbares und Infrarotlicht verwendet.
Used in Luminescent material, infra red optical material, semiconductor, as a pigment, used as a window for visible optics and infrared optics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zinc sulfide
Schmelzpunkt 1700°C
Physikalische Form -325-Mesh-Pulver
Menge 50 g
Strukturformel ZnS
Löslichkeitsinformationen soluble in acids,insoluble in water.
IUPAC-Name Sulfanylidenzink
Formelmasse 97.43
Reinheit (%) 99.99%
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 4.1