Learn More
Zinksulfid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379227
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11379227 10 g 10 Gramm
11369227 50 g 50 Gramm
11359227 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040091.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird in Lumineszenzmaterial, Infrarotoptik, Halbleitern, als Pigment, als Fenstermaterial bei Optiken für sichtbares und Infrarotlicht verwendet.
Used in Luminescent material, infra red optical material, semiconductor, as a pigment, used as a window for visible optics and infrared optics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-98-3
Summenformel SZn
Molekulargewicht (g/mol) 97.44
MDL-Nummer MFCD00011301
InChI-Schlüssel DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
PubChem CID 14821
SMILES [S--].[Zn++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc sulfide
Schmelzpunkt 1700°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% metal basis
Löslichkeitsinformationen soluble in acids,insoluble in water.
IUPAC-Name Sulfanylidenzink
Formelmasse 97.43
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.1