Learn More
Zinktetrafluorborat-Hydrat, Zn < 18 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4782243
16.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
27860-83-9
B2F8Zn
238.99
MFCD00150371
BUMIVIYHDVNOQE-UHFFFAOYSA-N
zinc tetrafluoroborate hydrate, 2bf4.zn.h2o, zinc tetrafluoroborate-water 1/2/1, zinc 2+ hydrate ditetrafluoroborate, zinc 2+ ion hydrate ditetrafluoroborate, borate 1-,tetrafluoro-, zinc 2:1 , hexahydrate 9ci
16212112
[Zn++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
27860-83-9
B2F8Zn
238.99
MFCD00150371
BUMIVIYHDVNOQE-UHFFFAOYSA-N
zinc tetrafluoroborate hydrate, 2bf4.zn.h2o, zinc tetrafluoroborate-water 1/2/1, zinc 2+ hydrate ditetrafluoroborate, zinc 2+ ion hydrate ditetrafluoroborate, borate 1-,tetrafluoro-, zinc 2:1 , hexahydrate 9ci
16212112
[Zn++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Zinc tetrafluoroborate hydrate is used as a precursor for homometallic, trinuclear heteroscorpionate complexes applied in studies of electronic and magnetic properties. Further, it serves as a mild catalyst for epoxide ring opening with amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zinc Tetrafluoroborate
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
IUPAC-Name Zink; Tetrafluorborat; Hydrat
Formelmasse 238.98 (Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroscopic