Learn More
Zinkdraht, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Catalog Number p-4412900
Click to view available options
Menge:
10 m
2 m
50 m
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-66-6
Zn
65.38
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
23994
CHEBI:30185
Zink
[Zn]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-66-6
Zn
65.38
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
23994
CHEBI:30185
Zink
[Zn]
Form: ca.0.35 g/m
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zinc
Farbe Grau
Aussehen Gray wire
Dichte 7.14g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.994% (Metals basis)
Menge 2 m
Geruch Odorless
Form Draht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser