Learn More
Zincon-Mononatriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11451307
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
62625-22-3
C20H16N4NaO6S
463.42
MFCD00064385
IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N
131856391
2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-Oxo-3-sulfocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)amino]-C-phenylcarbonimidoyl]hydrazinyl]benzoesäure; Natrium
C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na]
62625-22-3
C20H16N4NaO6S
463.42
MFCD00064385
IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N
131856391
2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-Oxo-3-sulfocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)amino]-C-phenylcarbonimidoyl]hydrazinyl]benzoesäure; Natrium
C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na]
Zincon monosodium salt is a colorimetric indicator used in the spectrophotometric determination of zinc, mercury and copper. Further, it is used for automated flow injection analysis of zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zincon-Mononatriumsalz ist ein kolorimetrischer Indikator für die spektrophotometrische Bestimmung von Zink, Quecksilber und Kupfer. Wird darüber hinaus für die automatisierte Durchflussinjektionsanalyse von Zink verwendet.
Löslichkeit
Löslich in wässrigen Alkali. Schwer löslich in Wasser und Alkohol. Unlöslich in anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zincon monosodium salt
Schmelzpunkt ∽203°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 3872699
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqueous alkali. Slightly soluble in water and alcohol. Insoluble in other organic solvents.
Formelmasse 462.42