Learn More
Invitrogen™ Humanes SLC39A6, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1185
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
ZIP6 Synthetisches Peptid, PEP-1185, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem ZIP6 überein. PEP-1185 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 21071 verwendet werden.Spezifikation
25800 | |
gereinigt | |
Humanes SLC39A6 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q13433 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
SLC39A6 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |