missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ziprasidon-d8, TRC

Artikelnummer. 30451319
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30451319 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30451319 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ48500210MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ziprasidone-d8
CAS 1126745-58-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C21 D8 H13 Cl N4 O S
Menge 10 mg
Synonym 5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3yl)-1-(piperazinyl-d8)]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
InChI-Formel InChI=1S/C21H21ClN4OS/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27)/i7D2,8D2,9D2,10D2
SMILES [2H]C1([2H])N(CCc2cc3CC(=O)Nc3cc2Cl)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c4nsc5ccccc45)C1([2H])[2H]
IUPAC-Name 5-[2-[4-(1,2-Benzothiazol-3-yl)-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl]ethyl]-6-chlorindolin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 420.98
Formelmasse 420.1627
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.