Learn More
Ziprasidon-freie Base, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ziprasidone n 1,2-Dimethoxyethane |
| CAS | 146939-27-7 |
| Summenformel | C21 H21 Cl N4 O S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Ziprasidone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H21ClN4OS/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27) |
| SMILES | Clc1cc2NC(=O)Cc2cc1CCN3CCN(CC3)c4nsc5ccccc45 |
| IUPAC-Name | 5-[2-[4-(1,2-Benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chlor-1,3-dihydroindol-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 412.94 |
| Formelmasse | 412.1125 |