missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ziprasidon, Lipomed

Artikelnummer. 30459011
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30459011 10 mg 10 Milligramm
30460310 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30459011 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMZPR1234FB10

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.

Ziprasidon
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ziprasidone n 1,2-Dimethoxyethane
CAS 146939-27-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ziprasidone n 1,2-Dimethoxyethane
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C21 H21 Cl N4 O S
Synonym Ziprasidone
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Clc1cc2NC(=O)Cc2cc1CCN3CCN(CC3)c4nsc5ccccc45
IUPAC-Name 5-[2-[4-(1,2-Benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chlor-1,3-dihydroindol-2-on
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 412.94
Menge 10 mg
Formelmasse 412.1125 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.