Learn More
Zirkoniumdichloridoxid-Oktahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489463
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489463 2500 g 2500 Gramm
11469463 100 g 100 Gramm
11479463 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489463 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12342.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zirconium dichloride oxide is utilized as a precursor to prepare other zirconium compounds. It is employed in acid dyes, pigment toners and antiperspirants. It finds application as a rubber additive and a fiber treatment agent. It is also used in paint drying, refractories, ceramics and glaze.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zirkoniumdichloridoxid wird als Vorläufer zur Herstellung anderer Zirkoniumverbindungen verwendet. Es wird in Säurefarbstoffen, Pigmenttonern und Antitranspiranten eingesetzt. Es findet Anwendung als Kautschukadditiv und als Faserbehandlungsmittel. Es wird auch bei der Farbtrocknung, in Feuerfestmaterialien, in Keramik und in Glasuren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch, feuchtigkeitsempfindlich und nicht mit starken Oxidationsmitteln kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13520-92-8
Summenformel Cl2H16O9Zr
Molekulargewicht (g/mol) 322.24
MDL-Nummer MFCD00149898
InChI-Schlüssel SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
PubChem CID 159678
IUPAC-Name Oxozirkonium; Oktahydrat; Dihydrochlorid
SMILES O.Cl[Zr](Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium dichloride oxide octahydrate
Schmelzpunkt 150°C (decomposition)
Menge 2500 g
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,10184
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 322.25 (178.13 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Geruch Acidic
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.91
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium dichloride oxide octahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: dichlorooxo-octahydrate Zirconium